주요 문서
21018-U
Supelco
Cartridge Adapter for S10, H10, H30 Cartridges
pkg of 10 ea
동의어(들):
SPE cartridge tube Adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩45,371
₩45,371
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩45,371
About This Item
UNSPSC 코드:
12190000
NACRES:
NB.24
₩45,371
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
포장
pkg of 10 ea
Quality Level
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with 1, 3 & 6 mL SPE cartridges
일반 설명
Cartridge Adapter for S10, H10, H30 Cartridges is an accessory for use with LpDNPH cartridges, which are air sampling devices designed for sampling carbonyls (e.g., formaldehyde) in ambient, indoor, workplace, and source atmospheres.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)