문서
52171-U
Supelco
SPE Tube Cap (encloses top of SPE tubes)
for use with 1mL SPE tube, pk of 108
동의어(들):
PK108 CAPS FOR 1ML SPE TUBES
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.21
material
yellow polypropylene
설명
Plugs top of SPE tubes
포장
pk of 108
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 1mL SPE tube
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)