주요 문서
509558
Syringes with Removable Needle Valve
volume 0.25 mL (250 μL), 250R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩257,404
₩257,404
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩257,404
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩257,404
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
23 ga
설명
needle valve in hub
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 006279
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.63 mm
용적
0.25 mL (250 μL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)