주요 문서
26264
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
100R-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
동의어(들):
SYRINGE SGE 100UL RN GASTIGHT®, PT#2 25GA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩119,364
₩119,364
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩119,364
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
₩119,364
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
25 ga
특징
bevel tip
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 005250
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.50 mm
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • SGE gas tight syringe with removable Needle, Model: 100R-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Continuous flow 2H/1H and 18O/16O analysis of water samples with dual inlet precision.
Gehre, M., et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 18.22, 2650-2660 (2004)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)