주요 문서
CAD9931
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE
size 20G, L × diam. 1.2 in. × 1.9 mm , ball
동의어(들):
Animal feeding needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩1,154,563
₩1,154,563
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩1,154,563
About This Item
UNSPSC 코드:
42142609
NACRES:
NB.03
₩1,154,563
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기
20G
포장
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
길이 × 직경
1.2 in. × 1.9 mm , ball
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic Luer hubs and soft silicone tips
  • Non-toxic and no-pyrogenic
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)