주요 문서
21736
Valco® Precision Sampling syringe, Magnum series
volume 100 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩888,937
₩888,937
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩888,937
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩888,937
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
bevel tip needle
glass syringe
설명
Magnum Series
특징
removable needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
VICI 060040
니들 길이 × O.D. × I.D.
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Magnum Series - Removable Needle: This Pressure-Lok series syringe allows sampling and storage of samples up to 500 mL. A low-dead volume, removable needle is used, and a rotary valve allows on-site sampling for later analysis. It is ideal for collection, trace analysis and sample concentration of environmental contaminants.
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)