주요 문서
50501321
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,312,598
₩1,312,598
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,312,598
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
₩1,312,598
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Discovery® RP-AmideC16 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Agency
suitable for USP L60
Quality Level
특징
endcapped
라벨링 범위
11% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 2.1 mm
표면적
200 m2/g
표면 범위
2.6 μmol/m2
불순물
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
입자 크기
5 μm
공극 크기
180 Å
작동 pH 범위
2-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Excellent retention and resolution of polar compounds
  • Unique selectivity compared to C18
  • Excellent peak shape and efficiency
  • Less hydrophobic than C18 columns
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in
질문
  1. what is its pressure range? (bar)
    1 답변
    1. The maximum recommended operating pressure is 400 bar.