주요 문서
504335
Supelco
SPE Tube Adapter
PTFE (with female luer port), for use with 6 mL glass SPE tubes, pk of 24
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩605,346
₩605,346
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩605,346
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
₩605,346
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PTFE (with female luer port)
포장
pk of 24
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 6 mL glass SPE tubes
일반 설명
Tube adapters serve many purposes. They can be used to stack one SPE tube on top of another to provide different selectivities. A larger empty syringe barrel can be stacked on top of a smaller SPE tube to act as a larger load reservoir. Or, they can serve as an adapter for positive pressure methods (e.g. from a syringe or air/ N2 line).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)