주요 문서
33183
Supelco
Hand Decapper
for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩334,849
₩334,849
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩334,849
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩334,849
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
설명
Hand decapper
포장
pkg of 1 ea
호환성
for use with 20mm crimp seals
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hand decapper is used for quick and easy removal of a 20mm aluminum seal.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.