주요 문서
33111-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. × H 51.7 mm ( ) × 94.5 mm, pkg of 144 ea
동의어(들):
Serum Bottle Crimp Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
144 EA
₩413,308
₩413,308
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
144 EA
₩413,308
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩413,308
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
material
clear glass bottle
특징
autoclavable
closure type crimp top vial
포장
pkg of 144 ea
O.D. × H
51.7 mm ( ) × 94.5 mm
용적
100 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)