주요 문서
Z114235
Supelco
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 13 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩515,417
₩515,417
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩515,417
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩515,417
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
O.D.
13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Polished crimping jaws provide consistent sealing
  • 2 year warranty
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)