주요 문서
33110-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. 51.7 mm × H (94.5 mm), pkg of 36 ea
동의어(들):
Serum Bottle Crimp Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
36 EA
₩142,100
₩142,100
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
36 EA
₩142,100
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩142,100
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
clear glass bottle
특징
autoclavable
closure type crimp top vial
포장
pkg of 36 ea
O.D.
51.7 mm × H (94.5 mm)
용적
100 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Buenos días, Me gustaría saber que presión pueden aguantar estas botellas. Contando que la presión exterior es la presión atmosférica. Un saludo Sergio
    1 답변
    1. This product has not been tested for how much pressure it can withstand. Item Z742278 is a pressure-tested flask with a 1.5 bar max. pressure.