주요 문서
27200
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
pressure release
, diam. × opening 20 mm × 8 mm, pkg of × 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 PKG
₩27,507
₩27,507
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 PKG
₩27,507
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩27,507
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
silver aluminum
포장
pkg of × 100 ea
O.D.
20 mm
직경 × 개방부
20 mm × 8 mm
호환성
for use with 20mm crimp seal vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fabrication of polymer microneedles using a two-photon polymerization and micromolding process.
Gittard, Shaun D., et al.
Journal of Diabetes Science and Technology, 3.2, 304-311 (2009)
Microbial degradation of selected odorous substances.
Rappert, S., and R. Muller.
Waste Management (New York, N.Y.), 25.9, 940-954 (2005)
Christian Hernández-Guzmán et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 43(7), 1219-1230 (2020-03-08)
The bioconversion process of bioactive naringenin by whole-cells of Yarrowia lipolytica 2.2ab for the production of increased value-added compounds is successfully achieved in surface and liquid cultures. This approach is an alternative to the commercial production of these bioactive compounds