주요 문서
27234
Supelco
Stoppers
stopper diam. 20 mm, red rubber (Isoprene rubber), pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩120,582
₩120,582
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩120,582
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32119211
₩120,582
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
red rubber (Isoprene rubber)
경도
40-50 (Durometer (° Shore A))
포장
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
마개 직경
20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)