주요 문서
24881
Supelco
PTFE/Silicone with slit
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩370,983
₩370,983
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩370,983
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
₩370,983
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
red PTFE/white silicone (with slit)
포장
pkg of 1000 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
8 mm
직경 × 두께
8 mm × 1.5 mm
호환성
for use with Screw Top vial, 2 mL, 4.6 mm I.D., 8/425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)