주요 문서
19139-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), blunt tip stainless steel needle (point style 3), for use with 2.5μL-100μL syringe
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩71,050
₩71,050
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩71,050
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩71,050
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
22s ga
설명
blunt tip (stainless steel)
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7770-01
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
2.5-100 μL
호환성
for use with 2.5μL-100μL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton® needles for RN syringes are equipped with 90° blunt tips which have chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)