주요 문서
20890-U
Hamilton® HPLC syringes
1750RNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
동의어(들):
Analytical HPLC Injection Syringes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩164,227
₩164,227
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩164,227
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩164,227
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
니들 크기
22 ga (blunt tip)
특징
blunt tip
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81265
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
0.5 mL
호환성
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)