주요 문서
26274
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 22 ga, needle L × O.D. 51 mm × 0.71 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩81,606
₩81,606
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩81,606
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩81,606
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
22 ga
설명
NLL-LC
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
SGE 39895
니들 길이 × O.D.
51 mm × 0.71 mm
피팅
luer lock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SGE Needles, point style 3 have a 90° square tip with rounded and polished edge and are used for LC and HPLC valve injection and for general liquid dispensing.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)