주요 문서
26273-U
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 115 mm × 0.63 mm, point style, 2
동의어(들):
Luer Lock Needles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩126,165
₩126,165
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩126,165
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩126,165
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
23 ga
설명
NLL-11.5/23
특징
point style 2
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
SGE 39811
니들 길이 × O.D.
115 mm × 0.63 mm
피팅
luer lock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SGE Needles for luer lock syringes are preferred for manual injection where piercing the septum in exactly the same place is difficult. The beveled tip is designed for optimum septum penetration and prevention of septum coring. Bevel tip needles are also known as point style 2.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)