주요 문서
00032
Supelco
1H-1,2,4-Triazole-13C2,15N3
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
1H-1,2,4-Triazole-1,2,4-15N3-3,5-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩497,452
₩497,452
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩497,452
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2H315N3
Molecular Weight:
74.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩497,452
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][15N]1[15N]=[13C]([H])[15N]=[13C]1[H]
[H][15N]1[15N]=[13C]([H])[15N]=[13C]1[H]
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
NSPMIYGKQJPBQR-CVMUNTFWSA-N
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)