주요 문서
Z757454
Sartorius Proline® Plus multichannel mechanical pippettor
8-channel, volume 10-100 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,319,500
₩1,319,500
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,319,500
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩1,319,500
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
8-channel
electronic: no
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Sartorius 728130
용적
10-100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
  • The click-stop system enables easy volume adjustment.
  • Broad volume display for better reading.
  • Color-coded for easy matching of fitting tips
  • High chemical and UV-resistance materials to ensure a long lifetime of the pipette.
  • Fully autoclavable and requires no disassembly.
  • Easy cleaning and maintenance with only three parts to disassemble.
  • Safe-cone filters provided for models >10μL.
  • Εrgοnomic finger support reduces the grip force required to hold the pipette.
  • Range of volume-3μL (5μL for fixed) to 10mL
  • Low pipetting forces
  • Wide range of adjustable single and multi-channel models and fixed single-channel models
법적 정보
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)