주요 문서
Z368997
Finnpipette® stand
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩167,475
₩167,475
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩167,475
About This Item
UNSPSC 코드:
41122801
NACRES:
NB.01
₩167,475
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Finn 9420290
Finn
일반 설명
Rugged molded supports provide plenty of height for the longest Finnpipettes. Aluminum crossbar has curved upper edge to fit securely under the finger support of any Finnpipette single-channel or multi-channel pipette.
법적 정보
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)