피펫터
피펫터는 피펫팅 보조도구이며, 액체 샘플 이송 과정을 용이하게 합니다. 오염 위험 최소화, 손의 피로도 감소, 장기간 작업 시간 동안 스트레스 감소를 포함한 몇 가지 장점이 있습니다. 피펫터를 사용하면, 연구자들은 더 정확하고 정밀하게 액체를 취급할 수 있으므로, 여러 실험실 응용분야에서 신뢰할 수 있는 결과를 보장할 수 있습니다. 여러 크기 및 형태로 제공되며, 일반적으로 피스톤이나 벌브와 같은 메커니즘을 사용하여 액체를 흡입하고 분주하는 가늘고 뾰족한 끝을 가진 가늘고 긴 튜브로 구성되어 있습니다.
더 알아보기
제품
기계식 피펫터
기계식 피펫터는 피스톤이나 공기 치환과 같은 다양한 방법을 사용하여 측정된 용량의 액체를 흡인 및 분주합니다. 이 피펫터는 정확성, 반복성, 손쉬운 사용과 같은 이점을 제공하므로, 시료 전처리, 용액 분주, 혼합 같은 여러 응용분야에 적합합니다. 기계식 피펫터는 여러 크기 및 형태로 제공되어 각기 다른 과학 분야에서 연구자들의 특정 요구를 충족시킵니다.
Repeat Pipettors
Repeat Pipettor는 반복 피펫이라고도 알려져 있으며, 시약 분주 또는 시료 분취 같은 반복적인 액체 취급 작업을 간소화하고 가속화하기 위해 설계되었습니다. Repeat Pipettor는 조절 가능한 용량 설정과 회전식 플런저 또는 다이얼 메커니즘을 갖추고 있어 연구자가 반복 분주를 위해 원하는 용량을 설정할 수 있도록 합니다. 이 피펫터는 일반 피펫으로 반복적인 피펫팅을 할 필요가 없어 시간을 절약하고 오류를 줄입니다. 반복 피펫터는 분자 생물학, 미생물학, 임상 진단을 비롯한 여러 과학 분야에서 광범위하게 사용됩니다.
전자식 피펫터
전자 피펫터에는 전자 부품과 메커니즘이 통합되어 특정 양의 액체를 정확하게 측정하고 분배합니다. 더욱 인체공학적이며 샘플 흡인 및 분주 중에 힘을 가할 필요성을 최소화하여 반복적인 피펫팅으로 인한 부상 발생 가능성을 효과적으로 줄입니다.
피펫 컨트롤러
피펫 컨트롤러를 이용해 정확한 용량으로 빠르게 채우고 방출할 수 있습니다. 유리나 플라스틱으로 된 피펫에 부착되며 액체나 용량 자체를 담는 데 사용됩니다.
피펫 컨트롤러는 세포 배양, 박테리아 및 효모 배양, 시료 준비(DNA/RNA/단백질 추출)를 위한 성장 배지 및 기타 액체 이송에 적합합니다. 버퍼, 케미컬, 기타 시약 같은 액체를 이송할 때도 사용될 수 있습니다.
용적식 피펫터 (Positive Displacement Pipettors)
용적식 피펫터(Positive Displacement Pipettors)는 고점도 또는 거품이 있는 액체, 고밀도 또는 증기압이 있는 액체 또는 다른 피펫팅 기술로는 취급하기 어려운 민감한 액체의 피펫팅에 특별히 유용합니다. 이 피펫터는 DNA, RNA, 단백질 또는 감염성 시료 같은 오염되기 쉬운 액체 취급에 이상적입니다. 피스톤이 일회용 피스톤 팁과 단단한 밀봉을 형성하므로, 액체가 피펫터 자체와 접촉하는 것을 방지합니다. 용적식 피펫터(Positive Displacement Pipettors)는 수용액, 오일, 유기 용매, 다양한 물질을 포함한 광범위한 유형의 액체를 취급할 수 있습니다.
Eppendorf 피펫터
Eppendorf® Reference® 2 수동식
Eppendorf® Reference® 2 수동식 피펫터는 인체공학적인 단일 버튼으로 설계되었으며 적은 노력으로 높은 정밀도와 정확성을 보여줍니다. 완전히 오토클레이브 가능하기 때문에 오염을 방지합니다. 이 피펫터는 8채널 및 12채널 구성은 물론 고정 또는 가변 용량의 단일 채널 피펫터로 사용할 수 있습니다. 정방향 피펫팅, 역방향 피펫팅, 상층액 제거, 시료 혼합, 상 추출, 플레이트, 겔, 반응 용기의 충전을 포함한 여러 작업에 사용됩니다.
Eppendorf® Research Plus
Eppendorf® Research Plus는 가장 안전하고 가장 인체공학적인 기계식 피펫터입니다. 높은 정밀도와 정확도를 충족하면서도 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 가벼운 디자인과 줄어든 피펫팅 노력으로 손과 팔의 피로를 완화하는 데 도움이 됩니다. 싱글 채널 고정 또는 가변 볼륨과 8, 12, 16 또는 24채널 가변 볼륨 구성으로 제공됩니다.
Eppendorf® Xplorer®
Eppendorf® Xplorer®/ Eppendorf Xplorer® plus 피펫터는 전자식 피펫터이며 싱글, 8, 12, 16, 24채널 구성으로 제공됩니다. 0.5 µL-10 mL 범위의 액체 용량을 흡인 및 분주하기 위해 설계되었습니다. 이 피펫은 간편함, 속도, 정밀성으로 알려져 있습니다. 이 제품은 액체의 자동 피펫팅, 비수용성 용액의 역피펫팅, 플레이트, 젤 및 반응 용기의 수동 충전에 사용됩니다.
Eppendorf® Move It
조절 가능한 팁 공간이 있는 Eppendorf® Move It 다채널 피펫터는 여러 시료를 동시에 피펫팅 하는 속도를 높이고 간소화합니다. 호스 연결이 없는 독특한 디자인은 향상된 정밀도와 내구성은 물론 사용자와 시료의 안전성을 보장합니다. 팁 간격 조정이 가능한 Move It 멀티채널 피펫은 호스 없이 설계되었기 때문에 피펫 헤드를 360° 완전히 회전할 수 있습니다. 사용자는 디스플레이의 편리한 가독성에서 혜택을 받습니다. 이는 인체공학적이고 편안한 자세를 지원할 뿐만 아니라 모든 매개변수를 신속하게 식별하여 실험실 작업대에서 귀중한 시간을 절약해 줍니다.
Eppendorf® Easypet
Eppendorf® Easypet 피펫 컨트롤러는 정밀하고 완벽한 속도 제어 기능을 제공하므로 박테리아 또는 세포 펠렛의 연속 분주 및 재현탁에 적합합니다. 가볍고 균형이 잘 잡힌 이 장치는 인체공학적 고려 사항을 고려하여 설계되어 손에 편안한 착용감을 보장하고 피로 없는 피펫팅을 가능하게 합니다. 또한 0.1~100 mL 용량 범위에 있는 모든 유형의 혈청 및 용량적정 피펫과도 호환됩니다.
Eppendorf® Multipette
Eppendorf® Multipette 피펫터는 반복적인 용량 분주에 사용되며, 반복적으로 액체를 흡인할 필요가 없으므로 장기간 연속되는 피펫팅을 가속화합니다. 동일한 양의 액체를 분주해야 하는 여러 샘플을 처리할 때 시간과 노력을 절약하기 위해 실험실에서 일반적으로 사용되는 편리하고 효율적인 도구입니다. Eppendorf® Multipette 피펫터는 용량 범위가 1 µl-10 mL(최대 흡입 50 mL)인 다양한 밀도, 점성, 휘발성을 가진 액체 취급에 탁월합니다. 또한, 고유의 특징으로 인해 피펫 팁을 리필할 필요 없이 최대 100회 반복적으로 액체를 분주하고 흡인 할 수 있습니다.
Corning® 피펫터
Corning® Lambda® plus 피펫터는 완전히 오토클레이브 가능하고 UV 저항성이 있으며, 높은 수준의 정확성 및 재현성을 보여줍니다. 싱글 또는 멀티 채널 피펫터로 제공되며 모든 일반적인 브랜드의 피펫 팁에 호환됩니다. 이 피펫터는 반복적인 사용 및 오토클레이브 후에도 교정을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
피펫 vs. 피펫터
피펫(pipette)은 파이펫이라고도 하며, 액체를 정밀한 용량으로 측정 및 분주하기 위해 사용하는 눈금이 새겨진 유리 또는 플라스틱 튜브입니다. 피펫은 세롤로지컬 피펫, 마이크로피펫, 용량적정 피펫, Pasteur 피펫 같은 여러 형태 및 크기로 제공됩니다. 피펫 컨트롤러 또는 피펫 벌브 같은 피펫팅 보조 기구는 주로 피펫에서 시료를 사이폰으로 빨아들이거나 분주하기 위해 사용됩니다.
피펫터는 피스톤 구동 공기 치환으로 작동하는 일종의 피펫팅 보조 장치입니다. 밀폐 슬리브 내에서 금속 또는 세라믹 피스톤을 수직으로 움직여 진공을 생성합니다. 플런저를 누르면서 피스톤이 위쪽으로 움직이면서 진공이 생성되고 팁 주위의 액체가 이 진공 속으로 이동하여 필요에 따라 운반 및 방출될 수 있습니다. 이러한 피펫터는 매우 정밀하고 정확할 수 있지만 변화하는 환경, 특히 온도와 사용자 기술로 인해 부정확할 수 있습니다. 이 문제를 줄이기 위해서 부지런히 장비를 유지관리하고 사용자가 일관된 기술을 확보하도록 훈련을 제공하는 것이 필수적입니다.
반복적인 피펫팅으로 인한 근골격계 질환의 발생 가능성을 최소화하기 위해, 일반적으로 전자식 피펫이 기계식 피펫을 대체합니다. 사용자를 위해 더 인체공학적이고 편안하게 설계되었으므로 더 많은 정확성, 정밀성, 일관성이 요구되는 고처리량 응용분야에 이상적입니다.