주요 문서
Z637424
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal
capacity 1.5 mL, graduations, up to 1 mL, conical bottom
동의어(들):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩567,487
₩567,487
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩567,487
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.43
₩567,487
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
무균
non-sterile
특징
graduations up to 1 mL
포장
pack of 1,000 ea
제조업체/상표
BRAND 780712
파라미터
-196-121 °C temp. range
기술
PCR: suitable
용량
1.5 mL
튜브 직경
13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With frosted marking area. Available separately: colored cap inserts (PP) for identification.
애플리케이션
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal is suitable for storing gaseous liquid nitrogen.
특징 및 장점
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal has the following features and benefits:
  • The attached cover avoids contamination due to the exchange of cover.
  • The silicone ring in the cover gives an optimum seal and avoids the reaction tube coming in contact with the contents of the tube.
  • Contains a matte label field.
  • Optimal temperature: -196 °C to 121 °C
  • Autoclave-friendly
기타 정보
BR780712 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)