주요 문서
AXYSCT150CS
Screw cap tube
size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
동의어(들):
Tube with Screw Cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩1,475,404
₩1,475,404
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩1,475,404
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
₩1,475,404
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
material
conical bottom tube
screw top cap
무균
sterile
제조업체/상표
Axygen Inc SCT-150-C-S
Corning
포장
pkg of 8x500caps/cs
파라미터
20000 × g max. RCF
크기
1.5 mL
색상
clear
clear
피팅
cap (screw cap)
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Axygen® microcentrifuge tube features a screw cap for an efficient seal.
  • The screw cap O-rings protects sample from spilling, cross-contamination and evaporation.
  • The tubes are free of RNase-/DNase and nonpyrogenic.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)