BR780750
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 0.5 mL, self-standing bottom, sterile
동의어(들):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩471,772
₩471,772
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩471,772
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.11
₩471,772
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
self-standing bottom
무균
sterile
특징
RNase and DNase free
graduations: no
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
BRAND 780750
용량
0.5 mL
튜브 직경
13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The cover thread (PP) and reaction tube (PP) are perfectly matched, and in combination with the silicone seal offer reliable protection against liquid leakage or penetration. Sterile reaction tubes are delivered with attached screw-on covers.
특징 및 장점
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
법적 정보
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객