주요 문서
CLS430909
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
1.5 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
동의어(들):
centrifuge tubes, micrcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩243,905
₩243,905
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩243,905
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
₩243,905
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
설명
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
무균
sterile
특징
self-standing: no conical bottom
포장
pack of 50
case of 500
제조업체/상표
Corning 430909
파라미터
20000 × g max. RCF
캡 직경
12.7 mm
용량
1.5 mL
튜브 O.D.
10.7 mm
색상
natural
피팅
cap (screw cap)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • 1.5 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
  • Attached cap with silicone O-ring
  • Withstands a maximum RCF of 20,000xg
  • Sterile
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
  • Maximum RCF is 20,000
  • No marking spot
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
qPCR protocol template with specific detection probes aids in single-target detection using LuminoCt® ReadyMix™.
Primer Concentration Optimization Protocol creates reaction matrix for testing primer concentrations against various partners.
모두 보기