주요 문서
Z360287
Sigma-Aldrich
Carboy spigots
polypropylene
동의어(들):
plastic spigot, plastic spigots
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩69,629
₩69,629
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩69,629
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
₩69,629
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 6422-0010
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapter accepts 1/4 to 5/16 in. tubing. This spigot is the standard fitting for all Nalgene carboys. Do not autoclave adapter.
Spigots fit all Nalgene carboys. Both are autoclavable when installed on autoclavable carboys. Thread is 11/8 in. - 12 straight female threads. Spout accepts 5/8 in. I.D. tubing.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)