주요 문서
Z675555
Polypropylene carboy
size 10 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩143,318
₩143,318
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩143,318
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
₩143,318
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Bel-Art F10794-0025
크기
10 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
  • 83 mm cap seals with a silicone gasket
  • One large handle for transport or pouring
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. How does this product interact with concentrated bleach?
    1 답변
    1. If the sodium hypochlorite (bleach) concentration is 20% or less, the chemical compatibility is excellent. If the sodium hypochlorite concentration is 100%, then the chemical compatibility is less optimal.