주요 문서
Z260789
Sigma-Aldrich
Nalgene® fluorinated carboys with spigot
capacity 20 L (5 gal)
동의어(들):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩470,859
₩470,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩470,859
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
₩470,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene DS2327-0050
높이 × 너비 × 길이
381 mm × 219 mm × 318 mm
용량
20 L (5 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rectangular carboys for dispensing a variety of solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Graduations are molded in L and gal. Closure size (mm): 100.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)