주요 문서
C6692
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 10 L (2.5 gal), low-density polyethylene
동의어(들):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩173,058
₩173,058
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩173,058
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
₩173,058
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
low-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 2318-0020
높이 × 직경
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
공칭 용량
10 L (2.5 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Is this container suitable for flammable chemical for example acetone?
    1 답변
    1. This container is not recommended for use with flammable chemicals such as acetone.