주요 문서
Z360236
Nalgene® Fernbach culture flask
capacity 2.8 L, beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
동의어(들):
culture flasks, tissue culture flask, tissue culture flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩512,575
₩512,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩512,575
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.22
₩512,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
설명
autoclavable; repeated autoclaving may reduce mechanical strength
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
case of 4
제조업체/상표
Nalgene® 4105-2800
용량
2.8 L
플라스크 작업 용적
2,800 mL
결합 유형
non-treated surface
일반 설명
Impact-resistant, low-form Erlenmeyer shape gives excellent aeration for culturing microorganisms.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)