주요 문서
CLS44242XL
Pyrex® Fernbach baffled culture flask
flask capacity 2,800 mL
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3 EA
₩554,089
₩554,089
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
3 EA
₩554,089
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
₩554,089
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
무균
non-sterile
특징
cap: no
closure type Plastic cap
포장
case of 3
제조업체/상표
Corning 4424-2XL
플라스크 용량
2,800 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These 2800mL wide mouth PYREX® Fernbach-style culture flasks have triple baffles located at the center of the flask bottom to achieve maximal oxygen transfer to culture medium. These triple baffled flasks have a Delong-style 38mm neck for use with plastic or stainless steel closures. For plastic closures see Nos. 26796-38 or 26797-38. These flasks have a large marking spot.
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)