주요 문서
F0527
Sigma-Aldrich
Nalgene® baffled shake flask
capacity 2,000 mL, Beaded neck
동의어(들):
cell flask, cell flasks, conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩221,169
₩221,169
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩221,169
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.22
₩221,169
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
beaded neck translucent polycarbonate flask
transparent polycarbonate
설명
Autoclavable
무균
non-sterile
특징
graduations 200 mL
without cap
포장
case of 2
제조업체/상표
Nalgene® 4110-2000
용량
2,000 mL
플라스크 작업 용적
2,000 mL
경부 직경
46.7 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These reusable flasks provide an alternative to fragile glass flasks with no apparent difference in growth curves of E. coli or S. cerevisiae. Baffles improve mixing and aeration.
특징 및 장점
  • Nalgene® baffled reusable conical flasks are ideal for providing the optimum conditions for effective cell culture, fermentation, and genetic engineering procedures.
  • Manufactured using transparent polycarbonate for excellent sample visibility and mechanical strength.
  • Graduated - for determining accurate fluid levels.
  • Autoclavable - Able to withstand temperatures up to +121°C.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)