조인트
joint ST/NS stopper34/35
특징
subdivision 5 mL
제조업체/상표
BRAND
높이
395 mm
용적
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mixing cylinders according to DIN EN ISO 4788. Class A, conformity certified. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With PP stopper and hexagonal glass base (except 500 & 1000 mL which have PE stopper and octagonal base). High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
기타 정보
BR32454 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.