주요 문서
Z243213
Micro spatula
L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
동의어(들):
laboratory spoon, micro spoon, small sample spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩63,945
₩63,945
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩63,945
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
₩63,945
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
material
stainless steel
포장
pack of 2 ea
길이
6 5/8 in.
로드(rod) 직경
0.09 in.
일반 설명
Bent tip and spoon. Bent sharpened tip (3 1/2 mm wide) at one end. With V-Shaped sharpened spoon at the other end. Overall length: 6 5/8" (170 mm).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3