₩24,563
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 146508
하부 직경
18 mm
상부 직경
60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Glass Powder Funnel with Short Wide Stem is expertly crafted from Boro 3.3 glass, ensuring durability and high performance in laboratory applications. This funnel features a ground and fire-polished upper rim, providing a smooth edge for safe handling and easy pouring. Designed with a short, wide stem, it facilitates efficient transfer of powders and granular materials, minimizing the risk of clogs and ensuring a swift flow.
특징 및 장점
- BRAND® borosilicate glass powder funnel is best suited for transferring powders.
- These general lab use funnels include ground and fire-polished upper rim.
- Features a short, wide stem that facilitates optimal filtration.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.