WH0003845M1
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal, 3B10-2F2
동의어(들):
KRAS Antibody - Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, Kras Antibody, Anti-CKRAS, Anti-KIRAS, Anti-KRAS1, Anti-KRAS2, Anti-KRAS2A, Anti-KRAS2B, Anti-KRAS4A, Anti-KRAS4B, Anti-RASK2, Anti-v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog
크기 선택
₩976,836
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
About This Item
₩976,836
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
추천 제품
제품명
Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, clone 3B10-2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3B10-2F2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
응용 분야
research pathology
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KRAS(3845)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
Sequence
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGHEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTVDTKQAQDLARSYGIPFIETSAKTRQGVDDAFYTLVREIRKHKEKMSKDGKKKKKKSKTKCVIM
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable