주요 문서
TTR003
Sigma-Aldrich
Elastic TISSUE-TROL Control Slides
human skin containing elastic fibers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
human skin (containing elastic fibers)
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing elastic fibers. Suitable for use with Elastic Stain Procedure No. HT25.
성분
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Elastic Stain Procedure No. HT25.
법적 정보
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)