주요 문서
TTR013
Sigma-Aldrich
Argentaffin TISSUE-TROL Control Slides
human intestine tissue containing argentaffin granules
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 EA
₩449,341
₩449,341
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 EA
₩449,341
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
₩449,341
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human intestine (tissue containing argentaffin granules)
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
Histology slides with paraffin embedded section of human intestine containing argentaffin granules. Suitable for use with Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
성분
Box contains 24 slides plus one reference slide stained using Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
법적 정보
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)