주요 문서
TTR012
Sigma-Aldrich
Trichrome TISSUE-TROL Control Slides
from human liver
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 EA
₩465,175
₩465,175
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 EA
₩465,175
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
₩465,175
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human liver
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue. Suitable for use with Trichrome Stain (Gomori) Procedure No. HT10 and Trichrome Stain (Masson) Procecure No. HT15.
성분
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Trichrome Stain (Masson) Procedure No. HT15.
법적 정보
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1