주요 문서
TTR006
Sigma-Aldrich
Helicobacter TISSUE-TROL Control Slides
mouse intenstine tissue containing Helicobacter pylori
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 EA
₩465,175
₩465,175
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 EA
₩465,175
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
₩465,175
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
mouse intestine (tissue containing Helicobacter pylori)
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
Histology slides with paraffin embedded section of mouse intestine tissue containing Helicobacter pylori. Suitable for use with Modified Steiner-Steiner Silver Stain Procedure No. HT101.
성분
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Silver Stain, Modified Steiner-Steiner Procedure No. HT101.
법적 정보
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)