주요 문서
TMO144530
Nunc® Non-Treated Multidish
wells 24, polystyrene, L × W 128 mm × 86 mm, with lid, non-treated, case of 75 ea
동의어(들):
multiwell plate, non treated multiwell plate, non treated plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
75 EACH
₩630,823
₩630,823
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
75 EACH
₩630,823
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.13
₩630,823
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
material
polystyrene
포장
case of 75 ea
제조업체/상표
Nunc 144530
길이 × 너비
128 mm × 86 mm
24
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Perform suspension cell cultures with Thermo Scientific Nunc Non-Treated Multidishes.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)