문서
M9437
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
48 wells (suspension culture with lid)
동의어(들):
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material
flat clear wells
polystyrene
무균
sterile
특징
lid
포장
pack of 1 ea (single packed)
제조업체/상표
Greiner 677102
크기
48 wells
웰 용적
1.7 mL
웰 작업 용적
0.5- 1.0 mL
색상
clear
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH