CLS3736
Corning ®Costar® Not Treated Multiple Well Plates
size 6 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
동의어(들):
cell culture plate, multi well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates, well plates
크기 선택
₩210,613
크기 선택
About This Item
clear bottom
flat bottom
polystyrene
₩210,613
추천 제품
material
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
무균
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
특징
lid
skirt
포장
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
pkg of bulk pack
제조업체/상표
Corning 3736
크기
6 wells
웰 용적
16.8 mL
웰 작업 용적
1.9-2.9 mL
색상
clear
적합성
suitable for (cell culture)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Flat bottoms
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- Certified nonpyrogenic
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객