SYNS386300
Synthware™ long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 300 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
동의어(들):
Synthware S386300, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩19,488
₩19,488
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩19,488
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩19,488
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
추천 제품
특징
needle female luer lock
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech S386300
O.D. × L
0.6 mm × 300 mm , Bevel Tip
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.6Mm, Length: 300mm
애플리케이션
kemetch; synthware; needle; extended length
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.