SRP3050
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human
GM-CSF, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
동의어(들):
CSF-2, MGI-1GM, pluripoietin-a
크기 선택
₩760,438
크기 선택
About This Item
₩760,438
추천 제품
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
분석
≥98% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
효능
≤0.1 ng/mL
분자량
14.6 kDa
포장
pkg of 20 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
≤1 EU/μg endotoxin, tested
색상
white to off-white
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... CSF2(1437)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
서열
물리적 형태
재구성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)