주요 문서
SRP0666
Sigma-Aldrich
IDH2, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
동의어(들):
IDH2, Isocitrate Dehydrogenase 2, oxalosuccinate decarboxylase
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩598,647
100 μG
₩1,057,630
₩598,647
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩598,647
100 μG
₩1,057,630
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩598,647
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
양식
frozen liquid
분자량
52 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... IDH2(3418)
일반 설명
Human isocitrate dehydrogenase 2, also known as IDH2, (GenBank Accession No. NM_002168), a.a. 1-452(end) with C-terminal FLAG-tag, MW = 52 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)