주요 문서
SRP0202
Sigma-Aldrich
Peroxiredoxin I Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
동의어(들):
NKEF-A, Natural killer cell-enhancing factor A, Proliferation-associated gene A (PAGA), TDPX2, Thioredoxin peroxidase 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩1,139,439
₩1,139,439
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩1,139,439
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩1,139,439
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
23 kDa
포장
pkg of 100 μg
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PRDX1(5052)
일반 설명
Human Peroxiredoxin I (GenBank Accession No. NM_005614), full length, with N-terminal HIS6 tag, MW = 23 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
애플리케이션
Useful for the study of biochemical function.
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.