S8160
Superoxide Dismutase from bovine liver
lyophilized powder, ≥1500 units/mg protein
동의어(들):
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
lyophilized powder
특이 활성도
≥1500 units/mg protein
분자량
32.5 kDa
구성
Protein, ≥70% biuret
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
cow ... SOD1(281495)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLC활성 필터